Køletermostater, Proline Kryomate
Leverandør: LAUDA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L001653 L001654 L001655 L001657 L001658 L001659
461-1298EA 254880 DKK
461-1298 461-1301 461-1303 461-1299 461-1302 461-1304
Køletermostater, Proline Kryomate
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Proline Kryomats er kompakte køletermostater, som står på gulvet, og er som standard monteret med Command-styrehoved. Denne er forsynet med et baggrundsbelyst grafisk LCD-display med faktiske værdier i et aflæsningsinterval på 0,1/0,01 eller 0,001 °C, dataindtastning ved hjælp af enten markørtaster eller nummeriske taster. Displayet har tydelige tekstbeskeder og grafisk repræsentation af sekventielle temperaturkurver, og er menustyret på fire sprog (tysk, engelsk, fransk og spansk). Med stor badåbning og volumener på op til 40 liter er denne serie især velegnet til interne applikationer.