Mini tube system, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 318 DKK
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Mini tube system, Axygen®
Rør Mikrorør
PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.
  • Kompatibel med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbejdsstationer
  • Låget er designet, så det kun kan vende på én måde, og har et indridset alfanummerisk gitter, som sikrer korrekt identifikation af prøven
  • Indstøbte kondenseringsringe på låget minimerer risikoen for krydskontaminering