Heating Thermostats with Stainless Steel Baths, Alpha
Leverandør: LAUDA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 11250 DKK
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Heating Thermostats with Stainless Steel Baths, Alpha
Cirkulatorsystemer Åbne cirkulatorsystemer Bade med aftagelige cirkulatorer
Alpha varmetermostaterne har en brugervenligt styrekonsol, som er forsynet med enkelt keypad og et stort, tydeligt LED-display, som sikrer nem navigation gennem menuen. Termostaterne er velegnede til brug sammen med ikke-brændbare væsker (vand, blandinger af vand/glycol). Enhederne kan anvendes til interne og eksterne applikationer (med pumpesæt som tilbehør). Temperaturstabilitet på ±0,05 K giver præcis opvarmning og nedkøling. Ved hjælp af et cirkulationspumpesæt (ekstraudstyr) og en kølespiral kan neddypningstermostaten udvides til et komplet temperaturstyringssystem.
  • Temperaturområde 25 til 100 °C, aflæsningsinterval 0,1 °C, temperaturstabilitet på ±0,05 K
  • Brugerkalibrering ved et enkelt punkt for re-kalibrering af driftstemperaturer
  • Pumpens flowhastighed kan reduceres fra 15 til 5 l/min ved hjælp af en reducer
  • Sikkerhedsfunktioner som alarmer, advarsler og fejl vises på LED- displayet
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbar
Leveringsinformation: Leveres med flowreducer og skrueklemme, som gør det muligt at montere neddypningstermostaten på en hvilken som helst beholder med en vægtykkelse på op til 25 mm og et volumen på til 50 liter; Den maksimale temperatur, der kan opnås, afhænger af beholderens isolering.