VWR®, Critical Swab podepind, skum-over-vathoved
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
149-0335EA 1740 DKK
149-0335 149-0336
VWR®, Critical Swab podepind, skum-over-vathoved
Podepinde Podepinde til prøvetagning
Engangspodepinde med skum-over-vathoved har 100% polyurethanskum med 100 ppi og træskaft.
  • Kombinerer fordelene ved podepinde med skum- og vathoveder
  • Skumydersiden modstår slid og de fleste opløsningsmidler
  • Vatkernen er meget absorberende
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904