Mikrocentrifuger, ventilerede/kølede, MIKRO 220 / 220 R
Leverandør: Hettich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 29070 DKK
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Mikrocentrifuger, ventilerede/kølede, MIKRO 220 / 220 R
Centrifuger Mikrocentrifuger
Kraftfulde og kompakte bordcentrifuger med støjsvag og jævn drift til centrifugering af mikrorør på 0,2 til 2,0 ml, anvendes i kliniske laboratorier samt i genetisk forskning, virologi og bakteriologi.
  • Folietastatur, drejeknap, metalkabinet og -låg, centrifugekammer af rustfrit stål, vindue i låget.
  • 10 programmerbare hukommelser
  • 9 forudindstillellige accelerations/bremse-ramper, eller ubremset stop
  • MIKRO 220 R: Trinløs indstilling fra –20 til +40 °C, hurtig nedkølingsfunktion
  • Sikkerhedsfunktioner: Låsning og fastholdelse af låg under centrifugering, åbning af dæksel i nødstilfælde, beskyttelse mod at låget falder i, beskyttelse mod overophedning af motor, beskyttelse mod overophedning af kammer i MIKRO 220 R, ubalance-afbryder og automatisk rotorgenkendelse
Den kølede MIKRO 220 R har også plads til rør med et volumen på op til 50 ml og er udviklet specielt til at leve op til kravene ved forberedelse af prøver til PCR-applikationer.
Bestillingsoplysninger: Rotorer og tilbehør bestilles separat.