Mikrocentrifuger, ventilerede/ og med køl, MIKRO 200 / 200 R
Leverandør: Hettich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2400 2405
521-0910EA 19090 DKK
521-0910 521-0911
Mikrocentrifuger, ventilerede/ og med køl, MIKRO 200 / 200 R
Centrifuger Mikrocentrifuger
MIKRO 200 og 200 R er blandt de hurtigste centrifuger i deres klasse - med en maksimumhastighed på 15000 min⁻¹ og en RCF på 21382×g.
  • Motor med jævn drift og høj ydeevne, forsynet med vedligeholdelsesfrit motor
  • Låsning af låg, folietastatur med letlæseligt digitalt display og drejeknap til indsætning af parametre
  • 4 programmerbare hukommelser
  • MIKRO 200 R: Trinløs indstilling fra –10 °C til +40 °C, hurtig nedkølingsfunktion, stand-by-tilstand, som opretholder den indstillede temperatur, automatisk slukning af køling ved åbning af låg
  • Sikkerhedsfunktioner: Ubalance-afbryder, automatisk rotorgenkendelse, låsning af låg under rotorkørsel, beskyttelse mod motoroverophedning, beskyttelse mod overophedning i kammer med MIKRO 200 R
Bestillingsoplysninger: Rotorer og tilbehør bestilles separat.