2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 791 DKK
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, powder
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Formel: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149104
CAS-nummer: 3470-37-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form Powder