E.Z.N.A.® Soil DNA kit
Leverandør: OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5625-00 D5625-01 D5625-02
D5625-00EA 199 DKK
D5625-00 D5625-01 D5625-02
E.Z.N.A.® Soil DNA kit
Nukleinsyrereagenser Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Soil DNA Kit er specielt til isolering af high pure DNA fra jordprøver, der typisk indeholder humic acid hvilket hæmmer PCR reaktion.Kittet kan med succes bruges til at isolere DNA fra bakterier, svampe og alger i prøver som ler, sand ,tørv, kalkholdig jord eller muld.Isoleret DNA ker velegnet til de fleste downstream applikationer såsom PCR, Southern blotting og SNP analyser
  • Isolering af DNA på 1 time
  • Optimerede bufre der sikrer rent DNA, hver gang
  • Oprenset DNA velegnet til de fleste down stream applikationer