1-Adamantanethiol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Adamantane-1-thiol, 1-Mercaptoadamantane
H58958.MD H58958.03
H58958.MDEA 580 DKK
H58958.MD H58958.03
1-Adamantanethiol ≥98%
1-Adamantanethiol
Formel: C₁₀H₁₆S
Molekylvægt: 168.298 g/mol
Smeltepunkt: 99…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00213530
CAS-nummer: 34301-54-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Sensitivity Hygroscopic