4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Phenyl-4-piperidinol
H55418.03 H55418.06
H55418.03EA 764 DKK
H55418.03 H55418.06
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 99%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molekylvægt: 177.25 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006000
CAS-nummer: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0