O-rings, graphite
Leverandør: Restek
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21475 21476
REST21475EA 530 DKK
REST21475 REST21476
O-rings, graphite
Forsegling Tætningsringe
Graphite O-rings for PerkinElmer Auto SYS XL or Clarus GCs with PSS injector.
Max temp.: 450 °C