PTFE ferrules
Leverandør: Restek
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21122 21125 21126 21127 21128
REST21122EA 388 DKK
REST21122 REST21125 REST21126 REST21127 REST21128
PTFE ferrules
Fittings og stik
  • Upper temperature limit 250 °C
  • 100% PTFE; completely inert
  • One-piece design requires no back ferrule