Membranvakuumpumper, LABOPORT®, N 840, N 842
Leverandør: KNF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N840.3FT.18 N842.3FT.18 057634/045052
189-0017EA 21610 DKK
189-0017 181-3336 181-3920
Membranvakuumpumper, LABOPORT®, N 840, N 842
Pumper Membranpumper, vakuum
Enkelt- eller dobbelthovedet kemisk resistente, membranpumper til mange forskellige laboratorieapplikationer. De overfører og tømmer uden at påvirke mediet, dvs. mediet kontamineres ikke.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Application: Fluid aspiration, degassing, gel drying, rotary evaporation, centrifugal concentration, distillation.
De har den patenterede, optimerede spændingsmembran, der muliggør reduktion af pumpestørrelsen og længere driftslevetid af membranen. Alle dele, som kommer i kontakt med mediet, består udelukkende af kemisk resistente fluorinerede plastmaterialer.
Bestillingsoplysninger: Levering omfatter den kemisk resistente membranpumpe med termisk kredsafbryder, sikringer, tilslutningskabel og PTFE-slangefittings til slanger med en indvendig diameter på 10 mm.