Nessler's reagens, tabletter
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
511261BT 511231BT 511230BT 511251BT 511250BT
LOVI511261BTEA 1490 DKK
LOVI511261BT LOVI511231BT LOVI511230BT LOVI511251BT LOVI511250BT
Nessler's reagens, tabletter
Nessler's reagens
MDL Number: MFCD00049656
CAS-nummer: 7783-33-7