Starburst plugs for shell vials
Leverandør: Restek
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21769 21770 21771 21772 21773 21774
REST21769EA 159 DKK
REST21769 REST21770 REST21771 REST21772 REST21773 REST21774
Starburst plugs for shell vials
Låg Låg til kromatografirør
These clear Starburst snap plugs are made of PE. Suitable for shell vials, 1 ml WISP 96 style, 8×40 mm.