Silicageler til præparativ kromatografi, standardiserede og modificerede
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALSSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Udvalget af Mercks standardiserede og modificerede silicageler fås i mange granuleringer og leveres fra samme producent, beregnet til kromatografi. Standardiserede silicageler anvendes almindeligvis i separationsprocesser til at oprense kemiske forbindelser i store mænger (ton). Modsat anvendes modificeret silica ved separationsproblemer, der ikke løses på en tilfredsstillende måde ved brug af umodificeret silica.
- Pålidelige resultater og hurtig prøvepåsætning
- Pakningsstørrelser fra 250 g til 25 kg
- Et økonomisk alternativ til normale typer
* F254: Fluorescensindikator
Leveringsinformation: Leveres i plastpakning.