Centrifuger, bordplade, ventileret/kølet, ROTINA 380 / 380 R
Leverandør: Hettich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1701 1706
521-1153EA 43050 DKK
521-1153 521-1154
Centrifuger, bordplade, ventileret/kølet, ROTINA 380 / 380 R
Centrifuger Bordcentrifuger
De nye bordcentrifuger ROTINA 380 og ROTINA 380 R imponerer med moderne teknologi, stor kapacitet, utrolig nem håndtering og enestående jævn og lydløs drift.
  • Støjsvag centrifugering. Vedligeholdelsesfri induktionsmotor
  • Låget er af metal, centrifugeringskammer og indvendigt lågdæksel af rustfrit stål
  • Ergonomisk arrangerede knapper og displays, utrolig nemt at betjene
  • Motoriserede låglåse gør det muligt at lukke og åbne låget ubesværet med én hånd
  • Sikkerhedsfunktioner: Centrifugekammer i rustfrit stål, automatisk rotorgenkendelse, ubalance-afbryder, låsning og fastholdelse af låg under centrifugering, gasfjedre holder låget åbent, samt åbning af låg i nødstilfælde
De er designet til en lang række applikationer og anvendes primært inden for diagnostik, celledyrkning, genetisk forskning og mikrobiologi.
Bestillingsoplysninger: Yderligere tilbehør kan leveres ved henvendelse.