Centrifuger, bord/gulvmodeller, ventilerede/kølede, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Leverandør: Hettich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 92490 DKK
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Centrifuger, bord/gulvmodeller, ventilerede/kølede, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Centrifuger Bordcentrifuger
High quality centrifuge with excellent performance and an extensive range of accessories guaranteeing fast, trouble free operation in daily laboratory use.
  • Motordrevet låglåsning
  • Standard N kontrolpanel med hurtig og præcis angivelse af parametre med valgknapper på folietastaturet. Visning af faktiske parametre under centrifugering- lagring af op til 3 programmer
  • S-modellerne med maksimal brugervenlighed (kan lagre op til 89 programmer og har mange ekstrafunktioner)
  • Temperaturkontrol i kølede modeller inden for et område på –20 til +40 °C
  • Sikkerhedsfunktioner: Ubalance-afbryder, automatisk rotorgenkendelse, låsning og fastholdelse af låg under rotorkørsel, beskyttelse mod dryp fra låg, beskyttelse mod motoroverophedning, beskyttelse mod overophedning i kammer
Med en maksimal kapacitet på 3 liter pr. centrifugering er centrifugen velegnet på klinikker og i laboratorier, samt i Life Science R og D afdelinger.
Bestillingsoplysninger: Rotorer og adaptere fås særskilt.