Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 1790 DKK
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtre Topfiltre til flasker
Vakuumbotteltop filtre til flasker med adaptere, som er farvekodede efter membrantype: Polyethersulfon (PES) gul; celluloseacetat (CA) orange; nylon (NY) rød.
  • Fås til halsstørrelse på 33 mm og 45 mm, som passer til de fleste medieopbevaringsflasker af glas og plast
  • Pakket enkeltvis, sterile og certificeret non-pyrogene
  • 45 mm halsstørrelse passer på Corning® opbevaringsflasker af plast
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Bestillingsoplysninger: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.