Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430314 430320
734-1830EA 833 DKK
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtre Topfiltre til flasker
Cellulose acetate membrane, PS funnel and PP collection tube.
  • 50 mm diameter membran
  • Minimerer unødvendige overførsler ved at filtrere direkte i 50 ml centrifugerør
  • Der følger to stativer til centrifugerør med hver æske
  • Hvert PP centrifugerør leveres med et enkeltvis pakket låg til opbevaring
  • Pakket enkeltvis, sterile, certificeret non-pyrogene