Celledyrkningsflasker, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430372 430639 430720 430824 430825 431079 431080 431081 431082 431085 431306 430168 430823 3292 3290 3289 3291 3293 431328 3814 431463 431465 431466 430641U 430720U 430725U 431464U
734-1706EA 5690 DKK
734-1706 734-1712 734-1715 734-1718 734-1719 734-1722 734-1723 734-1724 734-1725 734-1726 734-1733 734-1700 734-1717 734-0093 734-0091 734-0090 734-0092 734-0094 734-1214 734-4139 734-2272 734-2274 734-2275 734-2705 734-2706 734-2707 734-2708
Celledyrkningsflasker, Corning®
Kolber Celledyrkningskolber
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren.
  • Trykt med lotnumre for nem sporbarhed
  • 100% integritetstestet
  • Steriliseret ved gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • Skrå modeller har en kant for at forhindre væltning
Non-treated: Kolber er designet til brug i applikationer, hvor cellehæftning ikke er ønsket.
TC treated: For optimal cellehæftning og vækst.
Ultra low attachment surface: Har et kovalent bundet hydrogel-lag, der effektivt hæmmer cellehæftning og minimerer proteinabsorption, enzymaktivering og celleaktivering. Overfladen er ikke-More Product Information