Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 5230 DKK
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
Mikroplader Celledyrkningsplader
Klar, PS, flad bund, med låg. Tilgængelig med en række overfladebehandlinger.
  • Låg med kondenseringsring for reduktion af kontaminering
  • Uniform footprint for nem stabling
  • Individuel alfanummerisk kode for identifikation af brønde
  • Steriliseret med Gamma stråling
  • Certificeret pyrogenfri