Celledyrkningsskåle, ubehandlede, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 1780 DKK
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Celledyrkningsskåle, ubehandlede, Corning®
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
Optisk klar PS. Til applikationer, hvor cellebinding er uønsket.
  • Med stablingsring, som letter håndteringen
  • Leveres med ventilationshuller for at give ensartet gasudveksling
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogen