Celleskrabere og celleløftere, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3008 3010 3011
734-1526EA 2430 DKK
734-1526 734-1527 734-1528
Celleskrabere og celleløftere, Corning®
Celleskrabere
Nyttig til manuel høst af celler, skraberne er designet til brug i flasker og celleløfter er beregnet til høst af celler (især stamceller) i skåle.
  • Bladets form minimerer beskadigelse af cellerne og sikrer jævn kontakt med vækstoverfladen
  • Pakket enkeltvis
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogen