Basic fugtmålere, MB series
Leverandør: OHAUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
80252470 80252472
611-3869EA 11920 DKK
611-3869 611-3870
Basic fugtmålere, MB series
Analysatorer Fugtanalysatorer
Providing accurate and reproducible results at either 0,1% or 0,05% readability.
  • Ingen menu - du skal blot indstille tørreparametrene tid og temperatur
  • MB 23 har IR opvarmning uden glaskomponenter, som gør den velegnet til glasfri miljøer
  • Ekstremt kompakt og nemt at adskille og rengøre
Til fødevarer, spildevand, råvarekontrol, dyrefoder applikationer.
Bestil nu
Specifikationer
Model MB23 MB25
Environmentally Preferable
Kapacitet 110 g 110 g
Moisture range 0,01 – 100 0,01 – 100
Temperaturinterval 50...160 °C 50...160 °C
Display
Viste resultater
Varmeenhedstype
Pan size Ø 90 mm Ø 90 mm
Readability 1 mg/ 0,01 % 1 mg/ 0,01 %
Reproducerbarhed Std. Dev. 0,3% (3 g); 0,02% (10 g) Std. Dev. 0,2% (3 g); 0,05% (10 g)
W×D×H 170×130×280 mm 170×130×280 mm
Weight 2 kg 2 kg