384-brønds klare mikroplader af polystyren, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 6040 DKK
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
384-brønds klare mikroplader af polystyren, Corning®
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS, flad bund.
  • Samlet brøndvolumen på 112 μl; arbejdsvolumen på 20 til 80 μl
  • Celledyrkningsplader steriliseret ved gammastråling og certificerede non-pyrogene
  • Universel optisk NBS™-plade fremstillet ved brug af en avanceret polymer med høj transparens og forbedret kemisk modstandsdygtighed
  • Låg leveres sammen med sterile plader, andre låg kan bestilles separat
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.