VWR®, Sample Splitters
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HAVE205322280EA 5800 DKK
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR®, Sample Splitters
Prøve opdeler
Til inddeling af sigtemateriale i repræsentative testsigteprøver.
Type RT 6,3 og 12,5: Består af 1 rack af lakeret stål 300×250×270 mm, 1 deler af rustfrit stål og 3 beholdere 1,75 liter fortinnet eller plastlamineret plade.
Type RT 25, 37,5, 50 og 75: Består af 1 rack 620×260×420 mm, 1 deler og 3 beholdere 8 liter med gribehåndtag, alle af galvaniseret stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel