UWL robuste sigteapparater
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
510-0969EA 61990 DKK
510-0969 510-0972 510-0966 510-0971 510-0974 510-0968 510-1305 510-1304 510-1302 510-1307 HAVE205323102 HAVE205323133 HAVE205323140 HAVE205322846 HAVE205322853
UWL robuste sigteapparater
Rystere Sigterystere
Til testsigter op til 400 mm diameter eller firkantsigter op til 500×500 mm. UWL 400 er en effektiv testsigteryster, der opnår optimale resultater ved store fodermængder. Den skaber en tredimensionel sigtevirkning og er specielt designet til grovkornede produkter. UWL 400 T er velegnet til tørsigtning; UWL 400 N er velegnet til vådsigtning, og UWL 400 H er velegnet til firkantede testsigter med ramme af bøgetræ.
  • Separat styregear, mulighed for montering på væg
  • Rotationshastighed: 1500 o/min
  • Timerfunktion: 0 - 599 minutter
  • Maks. belastning: 50 kg (20 kg