Caps for screw thread vials
Leverandør: Restek
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21176 21177
REST21176EA 106 DKK
REST21176 REST21177
Caps for screw thread vials
Låg Låg til kromatografirør
Black PP, open hole caps fit all 2,0 ml, 12×32 mm, screw-thread 8 mm/425 vial-based autosamplers.