Caps and septa, preassembled
Leverandør: Restek
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21149 21720 21721 21722
REST21149EA 341 DKK
REST21149 REST21720 REST21721 REST21722
Caps and septa, preassembled
Låg Låg til kromatografirør
Preassembled caps and septa fit all 2,0 ml, 12×32 mm, screw-thread 8 mm/425 vial-based autosamplers.