Ethanol absolut VLSI
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
85651.320EA 447 DKK
85651.320 85651.360
Ethanol absolut VLSI
Ethanol
Advarsel: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formel: C₂H₅OH
Kogepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806