Jern(II)chlorid tetrahydrat, extra pure
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
1.02459.9012 1.02459.1000
1.02459.9012EA 19130 DKK
1.02459.9012 1.02459.1000
Jern(II)chlorid tetrahydrat, extra pure
Jern(II)chlorid tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149709
CAS-nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,III