Bromthymol blå natriumsalt, powder
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
0215052405
0215052425
ICNA0215052405EA
279
DKK
ICNA0215052405
ICNA0215052425
Bromthymol blå natriumsalt, powder
Bromthymol blå natriumsalt
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Molekylvægt: 646.37 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS-nummer: 34722-90-2 |