Coffein, vandfri, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0215011490
0215011491
ICNA0215011490EA
1140
DKK
ICNA0215011490
0215011491.
Coffein, vandfri, pulver
Coffein
Formel:
C₈H₁₀N₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS-nummer: 58-08-2 |