D-(-)-Isoascorbic acid, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0210207380 0210207390
ICNA0210207380EA 253 DKK
ICNA0210207380 ICNA0210207390
D-(-)-Isoascorbic acid, pulver
D-(-)-Isoascorbic acid
Formel: C₆H₈O₆
MDL Number: MFCD00005378
CAS-nummer: 89-65-6