Kjeldahl tabletter
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
85539.1000EA 6980 DKK
85539.1000 85540.1000 85541.1000 85542.1000 85543.1000 85544.1000 85525.1000 85526.1000 85527.1000 85528.1000 85529.1000 85530.1000 85531.1000 85532.1000 85533.1000 85534.1000 85535.1000 85536.1000 85537.1000 85538.1000 85535.0100 85536.0100 85537.0100 85538.0100 85539.0100 85540.0100 85541.0100 85542.0100 85543.0100 85544.0100 85525.0100 85526.0100 85527.0100 85528.0100 85529.0100 85530.0100 85531.0100 85532.0100 85533.0100 85534.0100
Kjeldahl tabletter
Destruktionssystemer Kjeldahl, Tabletter og Reagenser
Kjeldahl tabletter er katalysatorer, der fremmer nedbrydningen ved Kjeldahl-metoden til bestemmelse af nitrogen.
  • Stort udvalg af forskellige katalysatorer
  • Vælg mellem forskellige tabletstørrelser
  • Tabletterne er nemme at anvende
Kjeldahl-metoden anvendes til en lang række analyser, herunder analyse af proteiner, nitrogenholdige organiske materialer og også efter reduktion, for analyse af nitrit og nitrat. Metoden anvendes i mange applikationer ved analyse af føde- og drikkevarer samt landbrugs- og miljøm analyser.
Total Kjeldahl kvælstof (TKN) anvendes ofte som et parameter i spildevands- og jordbundsanalyser.
Et stort udvalg af forskellige katalysatoerer er blevet udviklet gennem metodens mere end 130 års historie – dette for at give stadig hurtigere og sikre destruktionsmetoder. Avantor tilbyder et stort udvalg af "klar til brug" tabletter som giver de optimale betingelse ved svovlsyredestruktion.