Xylen, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethylbenzene
MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 1660 DKK
1.08297.2500 1.08297.4000
Xylen, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for
Xylen
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 140
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
UN nummer: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM