Agar
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RC-004 RC-003
RC-004EA 6110 DKK
RC-004 RC-003
Agar
Agar
Smeltepunkt: 90 °C
MDL Number: MFCD00081288
CAS-nummer: 9002-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM