Visirer, pheos uvex visor
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9906.002 9906.003 9906.005 9906.006 9906.007 9906.008
111-1935EA 663 DKK
111-1935 111-1936 111-1937 111-1938 111-1939 111-1940
Visirer, pheos uvex visor
Ansigtsskærm
Polykarbonatvisir med uvex supravision excellence belægningsteknologi: Permanent dugfrit på indersiden og ekstremt modstandsdygtigt over for ridser på ydersiden. Ideelt til arbejdspladser, hvor man ofte skifter mellem indendørs og udendørs miljøer, fra lys til mørke.
  • Fås med to alternative beslag: Mekanisk sidestykke eller automatisk magnetisk lås
  • Kompatibel med uvex pheos E-S-WR og uvex pheos B-S-WR sikkerhedshjelme samt med uvex pheos alpine sikkerhedshjelm til arbejde i højden
  • Kan kombineres med uvex K2H og uvex K2H magnethøreværn
Certificeret til anvendelsesområde 3 (væsker) og 9 (varme faste stoffer og smeltet metal)
pheos SLB 1: Certificeret i overensstemmelse med GS-ET 29 som klasse 1 visir til beskyttelse mod elektriske lysbuer (4 kA)
pheos SLB 2: Certificeret i overensstemmelse med GS-ET 29 som klasse 2 visir til beskyttelse mod elektriske lysbuer (7 kA), omfatter hagebeskyttelse
Bestillingsoplysninger: Hjelm ikke inkl. Visir adapter 9760.067 er nødvendigt for kombination med Uvex pheos alpine sikkerhedshjelm.