HPTLC silicagel 60, modificerede CN, DIOL, NH₂, glas
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 3330 DKK
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
HPTLC silicagel 60, modificerede CN, DIOL, NH₂, glas
TLC-plader
De CN og DIOL modificerede silicaplader er middelmådigt polære og er egnede til både almindelige systemer og systemer med omvendt fase. Den aminomodificerede NH₂-plade har svage basiske ionbytteregenskaber med speciel selektivitet for ladede forbindelser. Den udgør et alternativ til PEI-cellulose.