Hydrazin monohydrat ≥99% til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04608.9055 8.04608.0250 8.04608.1000
8.04608.9055EA 0 DKK
8.04608.9055 MERC8.04608.0250 8.04608.1000
Hydrazin monohydrat ≥99% til syntese
Hydrazin monohydrat
Formel: NH₂NH₂·H₂O
Kogepunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149931
CAS-nummer: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN nummer: 2030
ADR: 8 (6.1),II