Sikkerhedssko, med snørebånd, Lowa Boreas Work GTX
Leverandør: ELTEN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5338/39 5338/40 5338/41 5338/42 5338/43 5338/46 5338/47
114-8215EA 1070 DKK
114-8215 114-8216 114-8217 114-8218 114-8219 114-8222 114-8223
Sikkerhedssko, med snørebånd, Lowa Boreas Work GTX
Sko og støvler
Sikkerhedssko, fremstillet af hydrofobiseret nubucklæder og hydrofobiseret tekstil Cordura® (riv- og slidstærkt, smuds- og vandafvisende), en fuld, polstret pløs med overgang og en dual-density gummi-/PU-sål Vibram® med MONOWRAP®-teknologien, som giver ekstra greb og forbedrer fodens rullebevægelse.
  • GORE-TEX climate membrane
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full length Lowa inlay sole
  • Anti-static soft fleece insole
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture isMore Product Information