Sikkerhedsstøvler, med snørebånd, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
FW65BKR39 FW65BKR40 FW65BKR44 FW65BKR46 FW65BKR45 FW65BKR47 FW65BKR48 FW65BKR41 FW65BKR42 FW65BKR43
114-7194EA 761 DKK
114-7194 114-7195 114-7199 114-7201 114-7200 114-7202 114-7203 114-7196 114-7197 114-7198
Sikkerhedsstøvler, med snørebånd, Steelite™ ULTRA TaskForce, FW65
Sko og støvler
Meget slidstærk, antistatisk sikkerhedsstøvle, fremstillet af vandafvisende spaltlæder med åndbare tekstilindsatser og en dual-density EVA-/gummisål, der er modstandsdygtig over for olie og varme (op til 300 °C).
  • Åndbar indvendig foring
  • Stødabsorberende hæl
  • Achilis skumflekspude
  • Beskyttende skonæse i stål (200 J)
  • Punkteringsfri midtersål af stål
Velegnet til militær og sikkerhedsfolk.
Farve: Sort
Certificeringer: EN ISO 20345:2011; S3, HRO.