Skærefaste handsker, Check and Go Amber PU 3
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 DKK
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Skærefaste handsker, Check and Go Amber PU 3
Handsker
Disse strikkede handsker af polyamid/HPPE-fiber/elastan med PU-belægning på håndflade og fingerspidser har resistens over for snit og punktur. Ideelle til brug ved håndtering af skarpe dele i tørre eller fedtede omgivelser.
  • Strikketeknikken er med til at fremstille en handske, der passer perfekt til hånden og har god smidighed
  • Tæt strik (13 gauge) giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængen af snavs og giver god fingerfølelse
  • Ventileret håndryg optimerer åndbarheden
  • PU-belægning på håndfladen og fingerspidserne giver enestående slidstyrke