Kapillærkolonner BP1 PONA
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
054818 054950
568-0237EA 10540 DKK
568-0237 568-0241
Kapillærkolonner BP1 PONA
Kromatografikolonner
These 100% Dimethyl Polysiloxane columns are designed for the analysis of petroleum products.
  • En apolær fase, egnet til PONA-analyser
Egnet som erstatning for: Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Maks. temperatur: 340 °C.