Tetrahydrofuran, dry_extra 99.85% Unstabilised, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
457070010 457071000 457070025
457070010.EA 1310 DKK
457070010. 457071000. 457070025.
Tetrahydrofuran, dry_extra 99.85% Unstabilised, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molekylvægt: 72.11 g/mol
Kogepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –108.4 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³
Flammepunkt: –21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-nummer: 109-99-9
UN nummer: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %