2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 400 DKK
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₂F₆O₃S
Kogepunkt: 89…91 °C (740 mmHg)
Massefylde: 1,61 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671579
CAS-nummer: 6226-25-1
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II