3-Buten-1-amin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
455050010 455050050
ACRO455050010EA 1070 DKK
ACRO455050010 ACRO455050050
3-Buten-1-amin 97%
3-Buten-1-amin
Formel: C₄H₉N
Kogepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Flammepunkt: –5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425859
CAS-nummer: 2524-49-4
UN nummer: 2733
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %