2,3,5-Trimethylfuran 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
454470010 454470050
ACRO454470010EA 855 DKK
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formel: C₇H₁₀O
Kogepunkt: 121…122 °C
Massefylde: 0,89 g/cm³
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03931179
CAS-nummer: 10504-04-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %