Bismut (III) nitrat pentahydrat 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010 454110050
ACRO454110010EA 1210 DKK
ACRO454110010 ACRO454110050
Bismut (III) nitrat pentahydrat 98%, pure
Bismut (III) nitrat pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Kogepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30 °C
Massefylde: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149157
CAS-nummer: 10035-06-0
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %